Learn More
4(5)-Iodoimidazole, TRC
Codice prodotto. 30403527
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2 g
Dimensione della confezione:
2g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30403527 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30403527 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCI7081002G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4(5)-Iodoimidazole
CAS 71759-89-2
Formula molecolare C3 H3 I N2
Quantità 2 g
InChI Formula InChI=1S/C3H3IN2/c4-3-1-5-2-6-3/h1-2H,(H,5,6)
SMILES Ic1c[nH]cn1
IUPAC Name 4-iodo-1H-imidazole
Molecular Weight (g/mol) 193.97
Peso formulazione 193.9341