Learn More
4(5)-Iodoimidazole, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 4(5)-Iodoimidazole |
| CAS | 71759-89-2 |
| Formula molecolare | C3 H3 I N2 |
| Quantità | 5 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C3H3IN2/c4-3-1-5-2-6-3/h1-2H,(H,5,6) |
| SMILES | Ic1c[nH]cn1 |
| IUPAC Name | 4-iodo-1H-imidazole |
| Molecular Weight (g/mol) | 193.97 |
| Peso formulazione | 193.9341 |