Learn More
4-(5-Methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl)benzaldehyde, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10612485
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10612485 5 g 5g
10361623 250 mg 250mg
10443223 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10612485 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC34804DE
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-12-2026
Identificatori chimici
CAS 852180-60-0
Formula molecolare C10H8N2O2
Molecular Weight (g/mol) 188.186
Numero MDL MFCD07772818
InChI Key BJICSBRPQDVEHP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-5-methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl benzaldehyde, benzaldehyde,4-5-methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl
PubChem CID 7164589
IUPAC Name 4-(5-methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl)benzaldehyde
SMILES CC1=NC(=NO1)C2=CC=C(C=C2)C=O
Specifica
Materiale o nome chimico 4-(5-Methyl-1, 2, 4-oxadiazol-3-yl)benzaldehyde
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Quantità 5 g
Peso formulazione 188.19
Percent Purity 97%