Learn More
4-(5-Methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl)benzoic acid, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11419580
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11419580 250 mg 250mg
11429580 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11419580 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H50882.MD
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 95124-68-8
Formula molecolare C10H8N2O3
Molecular Weight (g/mol) 204.185
Numero MDL MFCD06797475
InChI Key DTKAUYQBZSOHRJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-5-methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl benzoic acid, 3-4-carboxyphenyl-5-methyl-1,2,4-oxadiazole, 4-5-methyl-1,2,4 oxadiazol-3-yl-benzoic acid, benzoic acid, 4-5-methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl, acmc-209xiw, 4-5-methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl benzoicacid
PubChem CID 7127808
IUPAC Name 4-(5-methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl)benzoic acid
SMILES CC1=NC(=NO1)C2=CC=C(C=C2)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 4-(5-Methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl)benzoic acid
Quantità 250 mg
Peso formulazione 204.19
Percent Purity 97%