Learn More
4-(5-Methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl)benzoic acid, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10094322
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10094322 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10197842 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10094322 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC34801CB
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 95124-68-8
Formula molecolare C10H8N2O3
Molecular Weight (g/mol) 204.185
Numero MDL MFCD06797475
InChI Key DTKAUYQBZSOHRJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-5-methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl benzoic acid, 3-4-carboxyphenyl-5-methyl-1,2,4-oxadiazole, 4-5-methyl-1,2,4 oxadiazol-3-yl-benzoic acid, benzoic acid, 4-5-methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl, acmc-209xiw, 4-5-methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl benzoicacid
PubChem CID 7127808
IUPAC Name 4-(5-methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl)benzoic acid
SMILES CC1=NC(=NO1)C2=CC=C(C=C2)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 4-(5-Methyl-1, 2, 4-oxadiazol-3-yl)benzoic acid
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 204.18
Percent Purity 97%