Learn More
4-(5-Methyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl)benzeneboronic acid, 98%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15409995
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15409995 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15409995 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H52658.MD
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-(5-Methyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl)benzeneboronic acid
CAS 913835-70-8
Punto di fusione 188°C to 190°C
Formula molecolare C9H9BN2O3
Numero MDL MFCD08436062
Quantità 250 mg
Sinonimo 4-5-methyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl phenylboronic acid, 4-5-methyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl phenyl boronic acid, 2-4-boronophenyl-5-methyl-1,3,4-oxadiazole, boronicacid, b-4-5-methyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl phenyl, 4-5-methyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl benzeneboronic acid, acmc-209r9v, 4-5-methyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl phenyl boronicacid
InChI Key SPSKFVHUUJWUPB-UHFFFAOYSA-N
SMILES B(C1=CC=C(C=C1)C2=NN=C(O2)C)(O)O
IUPAC Name [4-(5-methyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl)phenyl]boronic acid
Molecular Weight (g/mol) 203.992
PubChem CID 44119343
Peso formulazione 203.99
Percent Purity 98%