Learn More
4-(5-Methyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl)benzylamine, 97%, Thermo Scientific™
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | 4-(5-Methyl-1, 3, 4-oxadiazol-2-yl)benzylamine |
| CAS min. % | 96.5 |
| CAS max % | 100.0 |
| Intervallo percentuale saggio | 97% |
| Imballaggio | Amber Glass Bottle |
| Quantità | 250 mg |
| Peso formulazione | 189.22 |
| Percent Purity | 97% |