Learn More
4',5'-Methylenedioxy-2'-nitroacetophenone, 96%
Codice prodotto. 11332657
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11332657 1 g 1g
11342657 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11332657 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L11841.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
CAS: 56136-84-6 | C9H7NO5 | 209.157 g/mol
4',5'-Methylenedioxy-2'-nitroacetophenone is used as an intermediate in organic syntheses and in chemical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
4′,5′-Methylenedioxy-2′-nitroacetophenone is used as an intermediate in organic syntheses and in chemical research.
Solubility
Insoluble in water.
Notes
Incompatible with oxidizing agents. Keep container tightly closed. Store in cool, dry conditions in well sealed containers.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 56136-84-6
Formula molecolare C9H7NO5
Molecular Weight (g/mol) 209.157
Numero MDL MFCD00053045
InChI Key BQONDGIXVHVIIR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-6-nitro-1,3-benzodioxol-5-yl ethanone, 4',5'-methylenedioxy-2'-nitroacetophenone, 4,5-methylenedioxy-2-nitroacetophenone, 1-6-nitrobenzo d 1,3 dioxol-5-yl ethanone, 1-6-nitro-1,3-benzodioxol-5-yl ethan-1-one, 1-6-nitro-2h-1,3-benzodioxol-5-yl ethan-1-one, 1-6-nitro-2h-1,3-benzodioxol-5-yl ethanone, 5-acetyl-6-nitro-1,3-benzodioxole, 4.5-methylenedioxy-2-nitroacetophenone, 5-acetyl-6-nitro-2h-benzo d 1,3-dioxolene
PubChem CID 92022
IUPAC Name 1-(6-nitro-1,3-benzodioxol-5-yl)ethanone
SMILES CC(=O)C1=CC2=C(C=C1[N+](=O)[O-])OCO2
Specifica
Materiale o nome chimico 4',5'-Methylenedioxy-2'-nitroacetophenone
Punto di fusione 121°C to 123°C
Quantità 1 g
Beilstein 199756
Informazioni di solubilità Insoluble in water.
Peso formulazione 209.16
Percent Purity 98%