Learn More
4-{[5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]amino}butanoic Acid, TRC
Codice prodotto. 30455944
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
50 mg
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
25mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30455944 25 mg 25mg
30456212 50 mg 50mg
30451668 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30455944 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT90113525MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 923121-46-4
Formula molecolare C10H11N2O2F3
Molecular Weight (g/mol) 248.2
IUPAC Name 4-[[5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]amino]butanoic acid
SMILES OC(=O)CCCNc1ccc(cn1)C(F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico 4-([5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]amino)butanoic Acid
Quantità 25 mg
InChI Formula InChI=1S/C10H11F3N2O2/c11-10(12,13)7-3-4-8(15-6-7)14-5-1-2-9(16)17/h3-4,6H,1-2,5H2,(H,14,15)(H,16,17)
Peso formulazione 248.0773