Learn More
4-{[5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]amino}butanoic Acid, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 4-([5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]amino)butanoic Acid |
| Quantità | 50 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C10H11F3N2O2/c11-10(12,13)7-3-4-8(15-6-7)14-5-1-2-9(16)17/h3-4,6H,1-2,5H2,(H,14,15)(H,16,17) |
| Peso formulazione | 248.0773 |