Learn More
4-[5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]benzaldehyde, 90%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11396775
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
11396775 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10346234 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11396775 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC53004CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 05-11-2026
Identificatori chimici
CAS 871252-64-1
Formula molecolare C13H8F3NO
Molecular Weight (g/mol) 251.208
Numero MDL MFCD06797372
InChI Key SBXWMOPSHGIWEN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-5-trifluoromethyl pyridin-2-yl benzaldehyde, 4-5-trifluoromethyl-2-pyridinyl benzenecarbaldehyde, 4-5-trifluoromethyl-2-pyridinyl-benzenecarbaldehyde, 4-5-trifluoromethyl-2-pyridyl benzaldehyde, 4-5-trifluoromethyl-pyridin-2-yl-benzaldehyde, benzaldehyde,4-5-trifluoromethyl-2-pyridinyl, 4-5-trifluoromethyl pyridin-2-yl benzenecarbaldehyde
PubChem CID 2763359
IUPAC Name 4-[5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]benzaldehyde
SMILES C1=CC(=CC=C1C=O)C2=NC=C(C=C2)C(F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico 4-[5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]benzaldehyde
CAS min. % 89.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 90%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 251.21
Percent Purity 90%