Learn More
4-{[5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}benzenesulfonyl chloride, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10685187
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10685187 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10685187 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore MAY00317DA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Materiale o nome chimico 4-{[5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}benzenesulfonyl chloride
CAS 874838-96-7
Intervallo percentuale saggio 97%
Formula molecolare C12H7ClF3NO3S
Numero MDL MFCD07774162
Quantità 1 g
Sinonimo 4-5-trifluoromethyl pyridin-2-yl oxy benzenesulfonyl chloride, 4-5-trifluoromethyl-2-pyridinyl oxy benzenesulfonoyl chloride, 4-5-trifluoromethyl pyridin-2-yl oxy benzene-1-sulfonyl chloride, 4-5-trifluoromethyl-2-pyridinyl-oxy benzenesulfonoyl chloride, 4-5-trifluoromethyl pyridin-2-yl oxy benzenesulphonyl chloride, trifluoromethylpyridinyloxybenzenesulfonoylchloride, 4-5-trifluoromethyl-2-pyridyloxy benzenesulfonyl chloride, chloro 4-5-trifluoromethyl 2-pyridyloxy phenyl sulfone
InChI Key XEMAYRPWJCLKBQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES FC(F)(F)C1=CN=C(OC2=CC=C(C=C2)S(Cl)(=O)=O)C=C1
IUPAC Name 4-[5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxybenzenesulfonyl chloride
Molecular Weight (g/mol) 337.70
PubChem CID 24213828
Peso formulazione 337.7