Learn More
4',6-Diamidino-2-phenylindole dihydrochloride, >98%, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11421021 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11421021 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11421021 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0215757410
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    111.00€
    105.00€ / 10mg
    Risparmia 6.00€
    5% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-01-2027
Identificatori chimici
CAS 28718-90-3
Formula molecolare C16H17Cl2N5
Molecular Weight (g/mol) 350.25
Numero MDL MFCD00012681
InChI Key FPNZBYLXNYPRLR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4',6-diamidino-2-phenylindole dihydrochloride, dapi dihydrochloride, dapi, dihydrochloride, 2-4-carbamimidoylphenyl-1h-indole-6-carboximidamide dihydrochloride, dapi hydrochloride, 2-phenylindole-4',6-dicarboxamidine dihydrohydrochloride hydrate, 2-4-amidinophenyl-6-indolecarbamidine dihydrochloride, 4′,6-diamidino-2-phenylindole, 2hcl, ccris 8836
PubChem CID 160166
IUPAC Name dihydrogen 2-(4-carbamimidoylphenyl)-1H-indole-6-carboximidamide dichloride
SMILES [H+].[H+].[Cl-].[Cl-].NC(=N)C1=CC=C(C=C1)C1=CC2=CC=C(C=C2N1)C(N)=N
Specifica
Materiale o nome chimico 4', 6-Diamidino-2-phenylindole dihydrochloride
Colore Yellow to Orange
Intervallo percentuale saggio >98%
Quantità 10 mg
Peso formulazione 350.2
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4',6-Diamidino-2-phenylindole Dihydrochloride
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P101-In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
  • P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini.
  • P103-Leggere l'etichetta prima dell'uso.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: DAPI dihydrochloride