Learn More
4',6'-Diamidino-2-phenylindole dihydrochloride, 98%
Codice prodotto. 11926621 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
11926621 50 mg Bottiglia in vetro 50mg
11916621 10 mg Bottiglia in vetro 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11926621 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 202710500
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 28718-90-3 | C16H17Cl2N5 | 350.25 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 28718-90-3
Formula molecolare C16H17Cl2N5
Molecular Weight (g/mol) 350.25
Numero MDL MFCD00012681
InChI Key FPNZBYLXNYPRLR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4',6-diamidino-2-phenylindole dihydrochloride, dapi dihydrochloride, dapi, dihydrochloride, 2-4-carbamimidoylphenyl-1h-indole-6-carboximidamide dihydrochloride, dapi hydrochloride, 2-phenylindole-4',6-dicarboxamidine dihydrohydrochloride hydrate, 2-4-amidinophenyl-6-indolecarbamidine dihydrochloride, 4′,6-diamidino-2-phenylindole, 2hcl, ccris 8836
PubChem CID 160166
SMILES [H+].[H+].[Cl-].[Cl-].NC(=N)C1=CC=C(C=C1)C1=CC2=CC=C(C=C2N1)C(N)=N
Specifica
Materiale o nome chimico 4′,6′-Diamidino-2-phenylindole dihydrochloride
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 50 mg
Informazioni di solubilità (1% in water) Clear
IUPAC Name dihydrogen 2-(4-carbamimidoylphenyl)-1H-indole-6-carboximidamide dichloride
Peso formulazione 350.25
Percent Purity 98%
Forma fisica Solution