Learn More
4’,6-Diamidino-2-phenylindole Dihydrochloride, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 4',6-Diamidino-2-phenylindole Dihydrochloride |
| Quantità | 25 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C16H15N5.2ClH/c17-15(18)10-3-1-9(2-4-10)13-7-11-5-6-12(16(19)20)8-14(11)21-13;;/h1-8,21H,(H3,17,18)(H3,19,20);2*1H |
| Peso formulazione | 349.0861 |