Learn More
4,6-Diamino-2-hydroxy-1,3,5-triazine, tech. 90%
Codice prodotto. 11317866
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11317866 1 g 1g
11327866 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11317866 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L13064.03
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 645-92-1 | C3H5N5O | 127.107 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 645-92-1
Formula molecolare C3H5N5O
Molecular Weight (g/mol) 127.107
Numero MDL MFCD00023186
InChI Key MASBWURJQFFLOO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ammeline, 4,6-diamino-1,3,5-triazin-2-ol, ammelin, 1,3,5-triazin-2 1h-one, 4,6-diamino, 2,4-diamino-6-hydroxy-1,3,5-triazine, cyanurodiamide, 2,4-diamino-1,3,5-triazin-6-one, 4,6-diamino-1,3,5-triazin-2 1h-one, unii-lc8g9556q0, s-triazin-2-ol, 4,6-diamino
PubChem CID 12583
ChEBI CHEBI:28646
IUPAC Name 2,6-diamino-1H-1,3,5-triazin-4-one
SMILES C1(=NC(=O)N=C(N1)N)N
Specifica
Materiale o nome chimico 4,6-Diamino-2-hydroxy-1,3,5-triazine
Quantità 1 g
Beilstein 5570
Peso formulazione 127.11
Percent Purity 90%
Grado Caratteristiche