Learn More
4,6-Diamino-2-thiopyrimidine, TRC
Codice prodotto. 30180126
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
Dimensione della confezione:
50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30180126 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30180126 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD41686050G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 08-10-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4,6-Diamino-2-thiopyrimidine
CAS 1004-39-3
Formula molecolare C4 H6 N4 S
Quantità 50 g
Sinonimo 2(1H)-Pyrimidinethione, 4,6-diamino-, 2-Pyrimidinethiol, 4,6-diamino- (6CI), 4,6-Diamino-2(1H)-pyrimidinethione, 2-Mercapto-4,6-diaminopyrimidine, 2-Thio-6-aminocytosine, 4,6-Diamino-1,2-dihydro-2-thioxopyrimidine, 4,6-Diamino-1H-pyrimidine-2-thione, 4,6-Diamino-2-mercaptopyrimidine, 4,6-Diamino-2-pyrimidinethiol, 4,6-Diamino-2-thiopyrimidine, 4,6-Diamino-2-thiouracil, 4,6-Diaminopyrimidine-2(1H)-thione, 4,6-Diaminopyrimidine-2-thione, NSC 1586, NSC 680831
InChI Formula InChI=1S/C4H6N4S/c5-2-1-3(6)8-4(9)7-2/h1H,(H5,5,6,7,8,9)
SMILES NC1=CC(=NC(=S)N1)N
IUPAC Name 4,6-diamino-1H-pyrimidine-2-thione
Molecular Weight (g/mol) 142.18
Peso formulazione 142.0313