Learn More
4,6-Dichloro-2,5-diformamidopyrimidine, Mikromol™
Codice prodotto. 30051280
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
Dimensione della confezione:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30051280 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30051280 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM3249.120025
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
4,6-Dichloro-2,5-diformamidopyrimidine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4,6-Dichloro-2,5-diformamidopyrimidine
CAS 116477-30-6
Nomi componenti o analita 4,6-Dichloro-2,5-diformamidopyrimidine
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C6 H4 Cl2 N4 O2
Certificazione/Conformità ISO 9001
Sinonimo Formamide, N-[4,6-dichloro-2-(formylamino)-5-pyrimidinyl]-, Formamide, N,N'-(4,6-dichloro-2,5-pyrimidinediyl)bis- (9CI), N-[4,6-Dichloro-2-(formylamino)-5-pyrimidinyl]formamide, 4,6-Dichloro-2,5-diformamidopyridine, 4,6-Dichloro-2,5-diformamidopyrimidine, N,N'-(4,6-Dichloropyrimidine-2,5-diyl)diformamide
InChI Formula InChI=1S/C6H4Cl2N4O2/c7-4-3(9-1-13)5(8)12-6(11-4)10-2-14/h1-2H,(H,9,13)(H,10,11,12,14)
SMILES Clc1nc(NC=O)nc(Cl)c1NC=O
IUPAC Name N-(4,6-dichloro-2-formamidopyrimidin-5-yl)formamide
Molecular Weight (g/mol) 235.0276
Quantità 25 mg
Peso formulazione 233.9711 g/mol