Learn More
4,6-Dichloro-2,5-Diformamidopyrimidine, TRC
Codice prodotto. 30179903
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
250 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
250mg
500mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30179903 50 mg 50mg
30179881 500 mg 500mg
30180363 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30179903 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD39848050MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 12-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 116477-30-6
Formula molecolare C6 H4 Cl2 N4 O2
Molecular Weight (g/mol) 235.0276
Sinonimo Formamide, N-[4,6-dichloro-2-(formylamino)-5-pyrimidinyl]-, Formamide, N,N'-(4,6-dichloro-2,5-pyrimidinediyl)bis- (9CI), N-[4,6-Dichloro-2-(formylamino)-5-pyrimidinyl]formamide, 4,6-Dichloro-2,5-diformamidopyridine, 4,6-Dichloro-2,5-diformamidopyrimidine, N,N'-(4,6-Dichloropyrimidine-2,5-diyl)diformamide
IUPAC Name N-(4,6-dichloro-2-formamidopyrimidin-5-yl)formamide
SMILES Clc1nc(NC=O)nc(Cl)c1NC=O
Specifica
Materiale o nome chimico 4,6-Dichloro-2,5-diformamidopyrimidine
Quantità 50 mg
InChI Formula InChI=1S/C6H4Cl2N4O2/c7-4-3(9-1-13)5(8)12-6(11-4)10-2-14/h1-2H,(H,9,13)(H,10,11,12,14)
Peso formulazione 233.9711