Learn More
4,6-Dichloro-2-methylpyrimidine, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10872071 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10872071 25 g Bottiglia in vetro 25g
10342210 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10872071 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 434260250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 1780-26-3
Formula molecolare C5H4Cl2N2
Molecular Weight (g/mol) 163.01
Numero MDL MFCD00090472
InChI Key FIMUTBLUWQGTIJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-methyl-4,6-dichloropyrimidine, 4,6-dichloro-2-methyl-pyrimidine, 2-mdcp, pyrimidine, 4,6-dichloro-2-methyl, 4,6-dichloro-2-methylpyrimidiine, 4,6-dichlor-2-methylpyrimidin, 4,6-dichloro-2-methyl pyrimidine, pubchem7075, acmc-1bpg6, ksc490s3h
PubChem CID 234997
IUPAC Name 4,6-dichloro-2-methylpyrimidine
SMILES CC1=NC(=CC(=N1)Cl)Cl
Specifications
Materiale o nome chimico 4, 6-Dichloro-2-methylpyrimidine
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 45.7°C to 47.3°C
Colore White
Punto d'infiammabilità 98°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 25 g
Peso formulazione 163.01
Percent Purity 97%
Forma fisica Crystalline Powder or Crystals
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 4,6-Dichloro-2-methylpyrimidine, 97%
Signal Word
  • Attenzione
Hazard Category
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Hazard Statement
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Precautionary Statement
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.