Learn More
4,6-Dichloro-2-methylpyrimidine, Mikromol™
Codice prodotto. 17921676
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
Dimensione della confezione:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17921676 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17921676 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM3451.050025
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
4,6-Dichloro-2-methylpyrimidine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4,6-Dichloro-2-methylpyrimidine
CAS 1780-26-3
Nomi componenti o analita 4,6-Dichloro-2-methylpyrimidine
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C5 H4 Cl2 N2
Certificazione/Conformità ISO 9001
Sinonimo Pyrimidine, 4,6-dichloro-2-methyl-, 4,6-Dichloro-2-methylpyrimidine, 2-Methyl-4,6-dichloropyrimidine, NSC 35923
InChI Formula InChI=1S/C5H4Cl2N2/c1-3-8-4(6)2-5(7)9-3/h2H,1H3
SMILES Cc1nc(Cl)cc(Cl)n1
IUPAC Name 4,6-dichloro-2-methylpyrimidine
Molecular Weight (g/mol) 163
Quantità 25 mg
Peso formulazione 161.9752 g/mol