Learn More
4,6-Dichloro-2-methylpyrimidine, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 4,6-Dichloro-2-methylpyrimidine |
| CAS | 1780-26-3 |
| Formula molecolare | C5 H4 Cl2 N2 |
| Quantità | 5 g |
| Sinonimo | Pyrimidine, 4,6-dichloro-2-methyl-, 4,6-Dichloro-2-methylpyrimidine, 2-Methyl-4,6-dichloropyrimidine, NSC 35923 |
| InChI Formula | InChI=1S/C5H4Cl2N2/c1-3-8-4(6)2-5(7)9-3/h2H,1H3 |
| SMILES | Cc1nc(Cl)cc(Cl)n1 |
| IUPAC Name | 4,6-dichloro-2-methylpyrimidine |
| Molecular Weight (g/mol) | 163 |
| Peso formulazione | 161.9752 |