Learn More
4,6-Dichloro-2-(methylthio)pyrimidine, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11449387
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11449387 5 g 5g
11459387 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11449387 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B21416.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 6299-25-8 | Molecular Formula: C5H4Cl2N2S | Molecular Weight: 195.061 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6299-25-8
Formula molecolare C5H4Cl2N2S
Molecular Weight (g/mol) 195.061
Numero MDL MFCD00006086
InChI Key FCMLONIWOAGZJX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4,6-dichloro-2-methylthio pyrimidine, 4,6-dichloro-2-methylmercaptopyrimidine, 4,6-dichloro-2-methylsulfanyl-pyrimidine, 4,6-dichloro-2-methylthiopyrimidine, pyrimidine, 4,6-dichloro-2-methylthio, 4,6-dichloro-2-methylsulfanyl pyrimidine, 4,6-dichloropyrimidine methyl sulphide, 2-methylthio-4,6-dichloropyrimidine, pubchem21477
PubChem CID 80531
IUPAC Name 4,6-dichloro-2-methylsulfanylpyrimidine
SMILES CSC1=NC(=CC(=N1)Cl)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 4,6-Dichloro-2-(methylthio)pyrimidine
Punto di fusione 38°C to 42°C
Punti di ebollizione 135°C to 136°C (14 mmHg)
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Odore Irritating
Quantità 5 g
Numero UN UN1759
Beilstein 127664
Peso formulazione 195.07
Percent Purity 98%