Learn More
4,6-Dichloro-2-(methylthio)pyrimidine, 98%
Codice prodotto. 10665792 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10665792 5 g Bottiglia in vetro 5g
10791355 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10665792 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 163030050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 6299-25-8 | C5H4Cl2N2S | 195.07 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6299-25-8
Formula molecolare C5H4Cl2N2S
Molecular Weight (g/mol) 195.07
Numero MDL MFCD00006086
InChI Key FCMLONIWOAGZJX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4,6-dichloro-2-methylthio pyrimidine, 4,6-dichloro-2-methylmercaptopyrimidine, 4,6-dichloro-2-methylsulfanyl-pyrimidine, 4,6-dichloro-2-methylthiopyrimidine, pyrimidine, 4,6-dichloro-2-methylthio, 4,6-dichloro-2-methylsulfanyl pyrimidine, 4,6-dichloropyrimidine methyl sulphide, 2-methylthio-4,6-dichloropyrimidine, pubchem21477
PubChem CID 80531
IUPAC Name 4,6-dichloro-2-methylsulfanylpyrimidine
SMILES CSC1=NC(=CC(=N1)Cl)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 4, 6-Dichloro-2-(methylthio)pyrimidine
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 38.0°C to 42.0°C
Colore Orange or White to Yellow
Punti di ebollizione 135.0°C to 136.0°C (14.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità >112°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 5 g
Beilstein 23, 371
Peso formulazione 195.07
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystals or Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4,6-Dichloro-2-(methylthio)pyrimidine
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.