Learn More
4,6-Dichloro-2-(methylthio)pyrimidine, TRC
Codice prodotto. 30386388
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
Dimensione della confezione:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30386388 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30386388 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD43558025G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4,6-Dichloro-2-(methylthio)pyrimidine
CAS 6299-25-8
Formula molecolare C5 H4 Cl2 N2 S
Quantità 25 g
Sinonimo 2-Methylthio-4,6-dichloropyrimidine, 4,6-Dichloro-2-(methylmercapto)pyrimidine, 4,6-Dichloro-2-(methylsulfanyl)pyrimidine, NSC 44560
InChI Formula InChI=1S/C5H4Cl2N2S/c1-10-5-8-3(6)2-4(7)9-5/h2H,1H3
SMILES CSc1nc(Cl)cc(Cl)n1
IUPAC Name 4,6-dichloro-2-methylsulfanylpyrimidine
Molecular Weight (g/mol) 195.07
Peso formulazione 193.9472