Learn More
4,6-Dichloro-2-(methylthio)pyrimidine, TRC
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | 4,6-Dichloro-2-(methylthio)pyrimidine |
| CAS | 6299-25-8 |
| Formula molecolare | C5 H4 Cl2 N2 S |
| Quantità | 50 g |
| Sinonimo | 2-Methylthio-4,6-dichloropyrimidine, 4,6-Dichloro-2-(methylmercapto)pyrimidine, 4,6-Dichloro-2-(methylsulfanyl)pyrimidine, NSC 44560 |
| InChI Formula | InChI=1S/C5H4Cl2N2S/c1-10-5-8-3(6)2-4(7)9-5/h2H,1H3 |
| SMILES | CSc1nc(Cl)cc(Cl)n1 |
| IUPAC Name | 4,6-dichloro-2-methylsulfanylpyrimidine |
| Molecular Weight (g/mol) | 195.07 |
| Peso formulazione | 193.9472 |