Learn More
4,6-Dichloro-2-(trifluoromethyl)pyrimidine, 97%, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 446600050
Dettagli aggiuntivi : CAS : 705-24-8 Peso : 0.05500kg
Quantità 5g
Codice prodotto. 11956571
  • 234.00€ / 5g
Spedizione stimata
28-06-2021
Identificatori chimici
705-24-8
216.97
QFWVAJQVYBRTCL-UHFFFAOYSA-N
15713197
FC(F)(F)C1=NC(Cl)=CC(Cl)=N1
C5HCl2F3N2
MFCD08436597
4,6-dichloro-2-trifluoromethyl pyrimidine, 4,6-dichloro-2-trifluoromethyl-pyrimidine, pyrimidine, 4,6-dichloro-2-trifluoromethyl, pubchem19441, ksc496e6h, 4 pound not6-dichloro-2-trifluoromethylpyrimidine
4,6-dichloro-2-(trifluoromethyl)pyrimidine
Specifica
4, 6-Dichloro-2-(trifluoromethyl)pyrimidine
5g
96% min. (GC)
MFCD08436597
QFWVAJQVYBRTCL-UHFFFAOYSA-N
4,6-dichloro-2-(trifluoromethyl)pyrimidine
15713197
97%
50°C to 52°C (5.3 mbar)
705-24-8
C5HCl2F3N2
4,6-dichloro-2-trifluoromethyl pyrimidine, 4,6-dichloro-2-trifluoromethyl-pyrimidine, pyrimidine, 4,6-dichloro-2-trifluoromethyl, pubchem19441, ksc496e6h, 4 pound not6-dichloro-2-trifluoromethylpyrimidine
FC(F)(F)C1=NC(Cl)=CC(Cl)=N1
216.97
216.98
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
  • 4,6-Dichloro-2-(trifluoromethyl)pyrimidine
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
SDS Documenti