Learn More
4,6-Dichloro-2-(trifluoromethyl)pyrimidine, 97%
Codice prodotto. 15448335
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15448335 250 mg 250mg
15435947 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15448335 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H33142.MD
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 705-24-8 | C5HCl2F3N2 | 216.97 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 705-24-8
Formula molecolare C5HCl2F3N2
Molecular Weight (g/mol) 216.97
Numero MDL MFCD08436597
InChI Key QFWVAJQVYBRTCL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4,6-dichloro-2-trifluoromethyl pyrimidine, 4,6-dichloro-2-trifluoromethyl-pyrimidine, pyrimidine, 4,6-dichloro-2-trifluoromethyl, pubchem19441, ksc496e6h, 4 pound not6-dichloro-2-trifluoromethylpyrimidine
PubChem CID 15713197
IUPAC Name 4,6-dichloro-2-(trifluoromethyl)pyrimidine
SMILES FC(F)(F)C1=NC(Cl)=CC(Cl)=N1
Specifica
Materiale o nome chimico 4,6-Dichloro-2-(trifluoromethyl)pyrimidine
Punti di ebollizione 50°C to 52°C (5 mmHg)
Quantità 250 mg
Peso formulazione 216.98
Percent Purity 97%