Learn More
4,6-Dichloropyrimidine-2,5-diamine, Mikromol™
Codice prodotto. 30052643
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
Dimensione della confezione:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30052643 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30052643 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM3249.050025
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
4,6-Dichloropyrimidine-2,5-diamine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4,6-Dichloropyrimidine-2,5-diamine
CAS 55583-59-0
Nomi componenti o analita 4,6-Dichloropyrimidine-2,5-diamine
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C4 H4 Cl2 N4
Certificazione/Conformità ISO 9001
Sinonimo 2,5-Pyrimidinediamine, 4,6-dichloro-, 4,6-Dichloro-2,5-pyrimidinediamine, 2,5-Diamino-4,6-dichloropyrimidine, 4,6-Dichloropyrimidine-2,5-diamine, NSC 176971, 3328W93
InChI Formula InChI=1S/C4H4Cl2N4/c5-2-1(7)3(6)10-4(8)9-2/h7H2,(H2,8,9,10)
SMILES Nc1nc(Cl)c(N)c(Cl)n1
IUPAC Name 4,6-dichloropyrimidine-2,5-diamine
Molecular Weight (g/mol) 179.01
Quantità 25 mg
Peso formulazione 177.9813 g/mol