Learn More
4,6-Dichloropyrimidine, 97%
Codice prodotto. 11397966
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11397966 25 g 25g
11387966 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11397966 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L13212.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 15-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 1193-21-1 | C4H2Cl2N2 | 148.97 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1193-21-1
Formula molecolare C4H2Cl2N2
Molecular Weight (g/mol) 148.97
Numero MDL MFCD00006109
InChI Key XJPZKYIHCLDXST-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo pyrimidine, 4,6-dichloro, 4,6-dichloro-pyrimidine, 4,6-dichloro pyrimidine, 4,6-dichloro-1,3-diazine, 4,6-dichlorpyrimidin, dichloropyrmidine, dichloropyrimidine, zlchem 225, pubchem6913, 4,6-dichloropyrimdine
PubChem CID 70943
IUPAC Name 4,6-dichloropyrimidine
SMILES ClC1=CC(Cl)=NC=N1
Specifica
Materiale o nome chimico 4,6-Dichloropyrimidine
Punto di fusione 64°C to 68°C
Punti di ebollizione 176°C
Quantità 25 g
Numero UN UN3261
Beilstein 111195
Peso formulazione 148.98
Percent Purity 98%