Learn More
4,6-Dichloropyrimidine, TRC
Codice prodotto. 30370124
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30370124 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30370124 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD4358355G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4,6-Dichloropyrimidine
CAS 1193-21-1
Formula molecolare C4 H2 Cl2 N2
Quantità 5 g
InChI Formula InChI=1S/C4H2Cl2N2/c5-3-1-4(6)8-2-7-3/h1-2H
SMILES Clc1cc(Cl)ncn1
IUPAC Name 4,6-dichloropyrimidine
Molecular Weight (g/mol) 148.98
Peso formulazione 147.9595