Learn More
4,6-Dihydroxy-2-mercaptopyrimidine, 98%
Codice prodotto. 10458830 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Glass Bottle
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10458830 5 g Glass Bottle 5g
10326180 100 g Plastic bottle 100g
10755371 500 g Plastic bottle 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10458830 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 114960050
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 504-17-6 | C4H4N2O2S | 144.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 504-17-6
Formula molecolare C4H4N2O2S
Molecular Weight (g/mol) 144.15
Numero MDL MFCD00006674
InChI Key RVBUGGBMJDPOST-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-thiobarbituric acid, thiobarbituric acid, bathyran, austranal, 4,6-dihydroxy-2-thiopyrimidine, 2-thioxodihydropyrimidine-4,6 1h,5h-dione, 2-thio-4,6-dioxypyrimidine, usaf ek-660, 4,6 1h,5h-pyrimidinedione, dihydro-2-thioxo, 2-mercaptobarbituric acid
PubChem CID 2723628
ChEBI CHEBI:33202
IUPAC Name 2-sulfanylidene-1,3-diazinane-4,6-dione
SMILES O=C1CC(=O)NC(=S)N1
Specifica
Materiale o nome chimico 4, 6-Dihydroxy-2-mercaptopyrimidine
Nota nome 98%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Colore Colorless
Perdita all'essiccatura 2 % max. (1 g, 105°C, 3 hrs)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Glass Bottle
Quantità 5 g
Beilstein 24, 476
Peso formulazione 144.15
Percent Purity ≥97.5% (Acid)
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4,6-Dihydroxy-2-mercaptopyrimidine