Learn More
4,6-Dihydroxy-2-mercaptopyrimidine, 98%
Codice prodotto. 11400573
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11400573 25 g 25g
11410573 100 g 100g
11420573 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11400573 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A12681.14
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 504-17-6 | C4H4N2O2S | 144.15 g/mol
4,6-Dihydroxy-2-mercaptopyrimidine is used as a reagent in assaying malondialdehyde (theTBARS assay of lipid peroxidation). It is used to detect lipid oxidation, quantitating sialic acids and lipopolysaccharides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 504-17-6
Formula molecolare C4H4N2O2S
Molecular Weight (g/mol) 144.15
Numero MDL MFCD00006674
InChI Key RVBUGGBMJDPOST-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-thiobarbituric acid, thiobarbituric acid, bathyran, austranal, 4,6-dihydroxy-2-thiopyrimidine, 2-thioxodihydropyrimidine-4,6 1h,5h-dione, 2-thio-4,6-dioxypyrimidine, usaf ek-660, 4,6 1h,5h-pyrimidinedione, dihydro-2-thioxo, 2-mercaptobarbituric acid
PubChem CID 2723628
ChEBI CHEBI:33202
IUPAC Name 2-sulfanylidene-1,3-diazinane-4,6-dione
SMILES O=C1CC(=O)NC(=S)N1
Specifica
Materiale o nome chimico 4,6-Dihydroxy-2-mercaptopyrimidine
Punto di fusione >300°C
pH 1.8
Quantità 25 g
Beilstein 120663
Peso formulazione 144.15
Percent Purity 98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4,6-Dihydroxy-2-mercaptopyrimidin
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 4,6-Dihydroxy-2-mercaptopyrimidin