Learn More
4,6-Dihydroxy-5-nitropyrimidine, TRC
Codice prodotto. 30387416
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30387416 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30387416 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD45375010G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4,6-Dihydroxy-5-nitropyrimidine
CAS 2164-83-2
Formula molecolare C4 H3 N3 O4
Quantità 10 g
InChI Formula InChI=1S/C4H3N3O4/c8-3-2(7(10)11)4(9)6-1-5-3/h1H,(H2,5,6,8,9)
SMILES Oc1ncnc(O)c1[N+](=O)[O-]
IUPAC Name 5-nitropyrimidine-4,6-diol
Molecular Weight (g/mol) 157.08
Peso formulazione 157.0124