Learn More
4,6-Dihydroxypyrazolo[3,4-d]pyrimidine, TRC
Codice prodotto. 30137149
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
250 mg
5 g
Dimensione della confezione:
10mg
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30137149 5 g 5g
18040830 250 mg 250mg
18061530 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30137149 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD4545505G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2465-59-0
Formula molecolare C5 H4 N4 O2
Molecular Weight (g/mol) 152.11
Sinonimo Oxypurinol, 1H-Pyrazolo[3,4-d]pyrimidine-4,6(5H,7H)-dione, 4H-Pyrazolo[3,4-d]pyrimidine-4,6(5H)-dione, 1,7-dihydro- (6CI), 1H,3H,9H-Alloxanthine, 1H,4H,5H,6H,7H-Pyrazolo[3,4-d]pyrimidine-4,6-dione, 1H-Pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4,6-diol, 4,6-Dihydroxypyrazolo[3,4-d]pyrimidine, 4,6-Dioxopyrazolo[3,4-d]pyrimidine, Alloxanthine, BW 55-5, NSC 76239, Oxipurinol, Oxoallopurinol, Oxyprim
IUPAC Name 1,7-dihydropyrazolo[3,4-d]pyrimidine-4,6-dione
SMILES O=C1NC(=O)c2cn[nH]c2N1
Tekniske data
Materiale o nome chimico Oxypurinol
Quantità 5 g
InChI Formula InChI=1S/C5H4N4O2/c10-4-2-1-6-9-3(2)7-5(11)8-4/h1H,(H3,6,7,8,9,10,11)
Peso formulazione 152.0334
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.