Learn More
4,6-Dihydroxypyrimidine, 98%
Codice prodotto. 10715951 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10715951 100 g Plastic bottle 100g
10376320 25 g Plastic bottle 25g
10127163 500 g Plastic bottle 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10715951 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 115081000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 1193-24-4 | C4H4N2O2 | 112.09 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1193-24-4
Formula molecolare C4H4N2O2
Molecular Weight (g/mol) 112.09
Numero MDL MFCD00016733
InChI Key DUFGYCAXVIUXIP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4,6-dihydroxypyrimidine, pyrimidine-4,6-diol, 4,6-pyrimidinediol, 6-hydroxy-4 1h-pyrimidinone, 4 1h-pyrimidinone, 6-hydroxy, 4 3h-pyrimidinone, 6-hydroxy, 6-hydroxypyrimidin-4 3h-one, 6-hydroxy-1h-pyrimidin-4-one, 4,6-dihydroxypyrimidin, 6-hydroxy-4-pyrimidinone
PubChem CID 14512
SMILES OC1=CC(=O)NC=N1
Specifica
Materiale o nome chimico 4, 6-Dihydroxypyrimidine
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione >300°C
Colore Yellow to Orange
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Plastic bottle
Quantità 100 g
Beilstein 26,444
Informazioni di solubilità Solubility in water: 2.5g/L water (20° c)
IUPAC Name 4-hydroxy-1H-pyrimidin-6-one
Peso formulazione 112.09
Percent Purity 98%
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4,6-Dihydroxypyrimidine
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.