Learn More
4,6-Dimethyl-1,3,5-triazin-2-amine hydrate, ≥95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10334392
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10334392 1 g Amber Glass Bottle 1g
10772873 10 g Amber Glass Bottle 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10334392 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore RF02292DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 175278-59-8
Formula molecolare C5H10N4O
Molecular Weight (g/mol) 142.16
Numero MDL MFCD00663061
InChI Key CZKUOCRCKNMNTI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4,6-dimethyl-1,3,5-triazin-2-amine hydrate, dimethyl-1,3,5-triazin-2-amine hydrate, 1,3,5-triazin-2-amine,4,6-dimethyl-, hydrate 1:1, 2-amino-4,6-dimethyl-1,3,5-triazine hydrate, 4,6-dimethyl-1,3,5-triazine-2-ylamine, oxamethane, 1,3,5-triazin-2-amine,4,6-dimethyl-,hydrate 1:1
PubChem CID 2782054
IUPAC Name 4,6-dimethyl-1,3,5-triazin-2-amine;hydrate
SMILES O.CC1=NC(N)=NC(C)=N1
Specifica
Materiale o nome chimico 4,6-Dimethyl-1,3,5-triazin-2-amine hydrate
CAS min. % 95.0
Intervallo percentuale saggio 95%+
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 142.17
Percent Purity 95%