Learn More
4,6-Dimethyl-2-nitroaniline, 97%
Codice prodotto. 11935221 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11935221 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11935221 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 442440050
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 1635-84-3 | C8H10N2O2 | 166.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4, 6-Dimethyl-2-nitroaniline
CAS 1635-84-3
Punto di fusione 69.5°C to 70.5°C
Intervallo percentuale saggio 96% min. (HPLC)
Formula molecolare C8H10N2O2
Quantità 5 g
Sinonimo 4,6-dimethyl-2-nitroaniline, 6-nitro-2,4-xylidine, 2,4-dimethyl-6-nitrophenyl amine, benzenamine, 2,4-dimethyl-6-nitro, 2,4-dimethyl-6-nitrophenylamine, acmc-209uyq, intermediates-zcf02230, 4-amino-5-nitro-m-xylene, cambridge id 5100320, 2-nitro-4,6-dimethylaniline
InChI Key VSRYYONYIUUFFY-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=CC(=C(C(=C1)[N+](=O)[O-])N)C
IUPAC Name 2,4-dimethyl-6-nitroaniline
Molecular Weight (g/mol) 166.18
PubChem CID 74219
Peso formulazione 166.18
Percent Purity 97%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4,6-Dimethyl-2-nitroaniline
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.