Learn More
4,6-Dimethyl-2-pyrone, 98%
Codice prodotto. 10157713 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10157713 1 g Bottiglia in vetro 1g
10115940 10 g Bottiglia in vetro 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10157713 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 295350010
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 29-09-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 675-09-2 | C7H8O2 | 124.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 675-09-2
Formula molecolare C7H8O2
Molecular Weight (g/mol) 124.14
Numero MDL MFCD00075555
Sinonimo 4,6-dimethyl-2-pyrone, 4,6-dimethyl-2h-pyran-2-one, mesitene lactone, 4,6-dimethylcoumalin, 2h-pyran-2-one, 4,6-dimethyl, 4,6-dimethyl-alpha-pyrone, 4,6-dimethyl-pyran-2-one, 2,4-dimethyl-alpha-pyrone, 2,4-dimethyl-.alpha.-pyrone, 4,6-dimethyl-.alpha.-pyrone
Specifica
Materiale o nome chimico 4, 6-Dimethyl-2-pyrone
Nota nome 98%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 48°C to 50°C
Colore Yellow
Punto d'infiammabilità >110°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 1 g
Peso formulazione 124.14
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Low Melting Solid