Learn More
4,6-dimethyl-3-nitropyridin-2(1{H})-one, TRC
Codice prodotto. 30408525
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30408525 50 mg
30391981 100 mg
30406506 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30408525 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCH66959550MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 22934-13-0
Formula molecolare C7H8N2O3
Molecular Weight (g/mol) 168.15
Sinonimo 2-Pyridinol, 4,6-dimethyl-3-nitro- (7CI,8CI), 4,6-Dimethyl-3-nitro-2(1H)-pyridinone
IUPAC Name 4,6-dimethyl-3-nitro-1H-pyridin-2-one
SMILES CC1=CC(=C(C(=O)N1)[N+](=O)[O-])C
Specifica
Materiale o nome chimico 4,6-dimethyl-3-nitropyridin-2(1(H))-one
Quantità 50 mg
InChI Formula InChI=1S/C7H8N2O3/c1-4-3-5(2)8-7(10)6(4)9(11)12/h3H,1-2H3,(H,8,10)
Peso formulazione 168.0535