Learn More
4-[(6-Methylpyrazin-2-yl)oxy]aniline, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10143624
Cambia vista
Click to view available options
Amber Glass Bottle; 250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto.
10143624 Amber Glass Bottle; 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10143624 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC62714CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 24-08-2026
Aggiungi al carrello
Specifica
Materiale o nome chimico 4-[(6-Methylpyrazin-2-yl)oxy]aniline
CAS 915707-63-0
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Formula molecolare C11H11N3O
Numero MDL MFCD09702409
Quantità 250 mg
Sinonimo 4-6-methylpyrazin-2-yl oxy aniline, 4-6-methylpyrazin-2-yloxy aniline, 2-4-aminophenoxy-6-methylpyrazine, 4-6-methylpyrazin-2-yloxy phenylamine, benzenamine,4-6-methyl-2-pyrazinyl oxy
InChI Key OZPUGVATAOJVLW-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=CN=CC(=N1)OC2=CC=C(C=C2)N
IUPAC Name 4-(6-methylpyrazin-2-yl)oxyaniline
Molecular Weight (g/mol) 201.229
PubChem CID 24229694
Peso formulazione 201.23
Percent Purity 97%