Learn More
4-[(6-Methylpyrazin-2-yl)oxy]benzoic acid, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10739605
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10739605 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10317684 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10739605 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC62701CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-08-2026
Aggiungi al carrello
Identificatori chimici
CAS 906353-00-2
Formula molecolare C12H10N2O3
Molecular Weight (g/mol) 230.22
Numero MDL MFCD09817529
InChI Key PPGBPVGCYRDKMI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-6-methylpyrazin-2-yl oxy benzoic acid, 4-6-methylpyrazin-2-yloxy benzoic acid
PubChem CID 24229686
SMILES CC1=CN=CC(OC2=CC=C(C=C2)C(O)=O)=N1
Specifica
Materiale o nome chimico 4-[(6-Methylpyrazin-2-yl)oxy]benzoic acid
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
IUPAC Name 4-(6-methylpyrazin-2-yl)oxybenzoic acid
Peso formulazione 230.22
Percent Purity 97%