Learn More
4-(6-Methylsulfonyloxybenzothiophen-2-yl)phenyl Methanesulfonate, Mikromol™
Click to view available options
Quantità:
25 mg
Dimensione della confezione:
25mg
Descrizione
4-(6-Methylsulfonyloxybenzothiophen-2-yl)phenyl Methanesulfonate
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 4-(6-Methylsulfonyloxybenzothiophen-2-yl)phenyl Methanesulfonate |
| CAS | 84449-65-0 |
| Nomi componenti o analita | 4-(6-Methylsulfonyloxybenzothiophen-2-yl)phenyl Methanesulfonate |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C16 H14 O6 S3 |
| Certificazione/Conformità | ISO 9001 |
| Sinonimo | Benzo[b]thiophene-6-ol, 2-[4-[(methylsulfonyl)oxy]phenyl]-, 6-methanesulfonate, Benzo[b]thiophene-6-ol, 2-[4-[(methylsulfonyl)oxy]phenyl]-, methanesulfonate (9CI), 2-[4-[(Methylsulfonyl)oxy]phenyl]benzo[b]thien-6-yl methanesulfonate |
| InChI Formula | InChI=1S/C16H14O6S3/c1-24(17,18)21-13-6-3-11(4-7-13)15-9-12-5-8-14(10-16(12)23-15)22-25(2,19)20/h3-10H,1-2H3 |
| SMILES | CS(=O)(=O)Oc1ccc(cc1)c2cc3ccc(OS(=O)(=O)C)cc3s2 |
| IUPAC Name | [4-(6-methylsulfonyloxy-1-benzothiophen-2-yl)phenyl] methanesulfonate |
| Vedi altri risultati |