Learn More
Thermo Scientific Chemicals 4,6-O-Ethylidene-D-glucopyranose, 90%
Codice prodotto. 15497989
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15497989 1 g 1g
15407999 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15497989 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore J66583.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-01-2027
Aggiungi al carrello
CAS: 13224-99-2 | C8H14O6 | 206.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13224-99-2
Formula molecolare C8H14O6
Molecular Weight (g/mol) 206.19
Numero MDL MFCD00006820
InChI Key VZPBLPQAMPVTFO-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo 4,6-o-ethylidene-a-d-glucose
PubChem CID 21581900
IUPAC Name (2R,4aR,6S,7R,8R,8aS)-2-methyl-4,4a,6,7,8,8a-hexahydropyrano[3,2-d][1,3]dioxine-6,7,8-triol
SMILES CC1OCC2OC(O)C(O)C(O)C2O1
Specifica
Materiale o nome chimico 4,6-O-Ethylidene-D-glucopyranose
Colore White
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Quantità 1 g
Peso formulazione 206.19
Percent Purity 90%
Forma fisica Powder