missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-[6-(Tributylstannyl)-2-pyridinyl]morpholine, 95%, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Specifica
Materiale o nome chimico | 4-[6-(Tributylstannyl)-2-pyridinyl]morpholine |
CAS min. % | 94.5 |
CAS max % | 100.0 |
Intervallo percentuale saggio | 95% |
Imballaggio | Amber Glass Bottle |
Quantità | 250 mg |
Peso formulazione | 453.25 |
Percent Purity | 95% |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'