Learn More
4,7-Dichloro-2-phenyl-1H-isoindole-1,3(2H)-dione, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 4,7-Dichloro-2-phenyl-1H-isoindole-1,3(2H)-dione |
| CAS | 943430-62-4 |
| Formula molecolare | C14H7Cl2NO2 |
| Quantità | 1 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C14H7Cl2NO2/c15-9-6-7-10(16)12-11(9)13(18)17(14(12)19)8-4-2-1-3-5-8/h1-7H |
| SMILES | O=C1C=2C(Cl)=CC=C(Cl)C2C(=O)N1C=3C=CC=CC3 |
| IUPAC Name | 4,7-dichloro-2-phenylisoindoline-1,3-dione |
| Molecular Weight (g/mol) | 292.12 |
| Peso formulazione | 290.09 |