Learn More
4,7-Dichloroisatin, 98%
Codice prodotto. 11452637
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11452637 5 g 5g
11442637 1 g 1g
11462637 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11452637 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A14853.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 18711-13-2 | C8H3Cl2NO2 | 216.017 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 18711-13-2
Formula molecolare C8H3Cl2NO2
Molecular Weight (g/mol) 216.017
Numero MDL MFCD00047214
InChI Key NUXYYWOWNFEMNH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4,7-dichloroisatin, 4,7-dichloroindoline-2,3-dione, 4,7-dichloro isatin, 4,7-dichloro-isatin, 4,7-dichloro-2,3-dihydro-1h-indole-2,3-dione, 1h-indole-2,3-dione, 4,7-dichloro, 4,7-dichloroisatin;, 4,7-dichloroisatine;, d0ek7h, isatin-based compound, 51
PubChem CID 2734793
IUPAC Name 4,7-dichloro-1H-indole-2,3-dione
SMILES C1=CC(=C2C(=C1Cl)C(=O)C(=O)N2)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 4,7-Dichloroisatin
Punto di fusione 246°C to 249°C
Quantità 5 g
Beilstein 168731
Peso formulazione 216.02
Percent Purity 98%