Learn More
4,7-Dichloroquinoline, 98%
Codice prodotto. 10305990 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10305990 25 g Bottiglia in vetro 25g
10106033 5 g Bottiglia in vetro 5g
15780789 100 g Bottiglia in vetro 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10305990 Fornitore Thermo Scientific N. del fornitore 113750250
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 86-98-6 | C9H5Cl2N | 198.05 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 86-98-6
Formula molecolare C9H5Cl2N
Molecular Weight (g/mol) 198.05
Numero MDL MFCD00006774
InChI Key HXEWMTXDBOQQKO-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 6866
IUPAC Name 4,7-dichloroquinoline
SMILES C1=CC2=C(C=CN=C2C=C1Cl)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 4, 7-Dichloroquinoline
Nota nome 99%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 84°C to 86°C
Colore Brown to White
Punti di ebollizione 148°C
Punto d'infiammabilità 164°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 25 g
Sinonimo quinoline, 4,7-dichloro, 4,7-dichloro-quinoline, unii-z61o2heq2j, z61o2heq2j, 4,7dichloroquinoline, pubchem5880, 4.7-dichloroquinoline, 4,7 dichloroquinoline, quinoline,7-dichloro, amodiaquine impurity 1
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in hydrochloric acid,174g/L toluene ( 20 c),soluble in acetone,methanol and ethanol
Peso formulazione 198.05
Percent Purity 98%
Forma fisica Powder