Learn More
4,7-Dichloroquinoline, TRC
Codice prodotto. 30387966
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30387966 25 g -
30380942 5 g 5g
30381668 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30387966 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD43606025G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 86-98-6
Formula molecolare C9 H5 Cl2 N
Molecular Weight (g/mol) 198.05
Sinonimo 4,7-Dichloroquinoline, Quinoline, 4,7-dichloro-, NSC 593
IUPAC Name 4,7-dichloroquinoline
SMILES Clc1ccc2c(Cl)ccnc2c1
Specifica
Materiale o nome chimico 4,7-Dichloroquinoline
Quantità 25 g
InChI Formula InChI=1S/C9H5Cl2N/c10-6-1-2-7-8(11)3-4-12-9(7)5-6/h1-5H
Peso formulazione 196.9799