Learn More
4,7-difluoro-1H-indole-2-carboxylic Acid, TRC
Codice prodotto. 30377679
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30377679 50 mg
30372161 10 mg
30373848 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30377679 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD45817850MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 247564-67-6
Formula molecolare C9H5NO2F2
Molecular Weight (g/mol) 197.14
SMILES OC(=O)c1cc2c(F)ccc(F)c2[nH]1
Specifica
Materiale o nome chimico 4,7-difluoro-1H-indole-2-carboxylic Acid
Quantità 50 mg
InChI Formula InChI=1S/C9H5F2NO2/c10-5-1-2-6(11)8-4(5)3-7(12-8)9(13)14/h1-3,12H,(H,13,14)
Peso formulazione 197.0288
Titolo del prodotto
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.